Fontos dokumentumok
A82605
11-Aminoundecanoic acid
97%
Szinonimák:
Aminoundecanoic acid
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
188-191 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?