Fontos dokumentumok
723118
Bis(thiobenzoyl) disulfide
>95% (HPLC)
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid
mp
94-96 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWGLGSPYKZTZBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.