Fontos dokumentumok
157864
1-Acetylimidazole
98%
Szinonimák:
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole, N-Acetylimidazole
Teszt
98%
form
solid
mp
99-105 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?