Merck
544302
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetylbenzoate
98%
Szinonimák:
4-Acetobenzoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
93-96 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 4-acetylbenzoate is an aromatic ketone that can be prepared from 4-bromoacetophenone.
Alkalmazás
Methyl 4-acetylbenzoate may be used in the preparation of 4-methoxycarbonyl-α-oxo-benzeneacetic acid and methyl 4-(2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetyl)benzoate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Copper?Catalyzed Oxidative Cross?Coupling of Imidazo [1,2?a] pyridines with Methyl Ketones: An Efficient Route for Synthesis of 1,2?Diketones.
Lei S, et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 358(1), 67-73 (2016)
Enantioselective photochemical synthesis of a ?-lactam via the solid state ionic chiral auxiliary method.
Scheffer JR and Wang K.
Synthesis, 112(08), 1253-1257 (2001)