Fontos dokumentumok
15386
Boc-Asp(OBzl)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid 4-benzyl ester, Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −20.0±1°, c = 2% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
98-102 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[H][C@@](CC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)