Merck
778222
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys-OH
98%
Szinonimák:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H22N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
205-210 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)