Merck
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
99%
Szinonimák:
2,3-Epoxypropyl 4-methoxyphenyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence