Fontos dokumentumok
D80800
N,N′-Dicyclohexylurea
98%
Szinonimák:
1,3-Dicyclohexylurea
Teszt
98%
Forma
solid
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES string
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)