Merck
139432
Sigma-Aldrich
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt
98%
Szinonimák:
Bismuthiol I dipotassium salt, 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, Bismuththiol I dipotassium salt
Méret kiválasztása
25 G
36 100,00 Ft
36 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
36 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2K2N2S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.43
Beilstein:
4917786
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
36 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K]Sc1nnc(S[K])s1
InChI
1S/C2H2N2S3.2K/c5-1-3-4-2(6)7-1;;/h(H,3,5)(H,4,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol undergoes copolymerization with 1+, 2+ and 3+ valent metals to form coordination polymers[1]. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water[2].
Alkalmazás
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electrothermal atomic absorption spectrometry[3].
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of metallic azoderivatives of 2-amino-5-mercapto-1, 3, 4-thiadiazole.
Ortega-Luoni P, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 52(1), 1120-1122 (2007)
Coordination polymers from 1, 3, 4-thiadiazole-2, 5-dithiol and metal ions.
Ortega P, etal.
Macromolecular Chemistry and Physics, 198(9), 2949-2956 (1997)
Determination of tellurium in indium phosphide by electrothermal atomic absorption spectrometry and ultraviolet-visible spectrophotometry.
Taddia M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 10(6), 433-437 (1995)
N N Ugarova et al.
Biokhimiia (Moscow, Russia), 45(12), 2243-2253 (1980-12-01)
The individual and combined oxidation of 5-mercapto-1,3,4-thiadiazolthione-2 (bismuthol I) and 3,3'-dimethoxybenzidine (o-dianisidine) by hydrogen peroxide catalyzed by horseradish peroxidase (pH 5,0) was studied. It was shown that bismuthol I is a substrate for peroxidase, which is competitive towards o-dianisidine. In
N Vasimalai et al.
Journal of hazardous materials, 213-214, 193-199 (2012-02-22)
This manuscript describes a highly selective and ultra sensitive determination of Hg(II) in aqueous solution using functionalized mercaptothiadiazole capped silver nanoparticles (AgNPs) by spectrofluorimetry. We have synthesized 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole (DMT), 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole (MMT) and 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole (AMT) capped AgNPs by wet chemical method.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review