Fontos dokumentumok
E51406
1-Ethynyl-1-cyclohexanol
≥99%
Szinonimák:
(1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanal, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
bp
180 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?