Merck
129380
Sigma-Aldrich
4-Ethylcyclohexanone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C6H9(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
Beilstein:
1924964
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Ethylcyclohexanone was used to study the biotransformations of 4-Ethylcyclohexanone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F
Lobbanási pont (C)
63 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Miyazawa M, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 75(2), 143-146 (2000)
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H