Merck
634077
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)