Merck
142794
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid sodium salt
95%
Szinonimák:
5-Sodiosulfoisophthalic acid, 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt, Monosodium 5-sulfoisophthalate, Sodium 3,5-dicarboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 5-sulfoisophthalate
About This Item
Lineáris képlet:
NaO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Na/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
5-Sulfoisophthalic acid sodium salt is a sulfonate carboxylate ligand which can be used in a variety of applications such as catalysis, gas storage, magnetic materials, and luminescence.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis, Structure, Luminescent and Thermal Properties of Ytterbium (III) and Dysprosium (III) Complexes with 5-Sulfoisophthalic Acid Sodium Salt
Wu G, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 637(5), 602-607 (2011)
Cressa Ria P Fulong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(24), 7905-7915 (2018-02-16)
Discrete metal-organic polyhedra (MOPs) containing copper(ii), palladium(ii), and iron(ii) nodes were synthesized as fillers for mixed-matrix materials (MMMs) with a polyvinylidine fluoride (PVDF) polymer phase and contrasted against an MMM containing a metal-organic framework, MOF-5. When a given MOP was
Synthesis, Structure, and Physical Properties of a Barium Complex with 5-Sulfoisophthalic Acid Sodium Salt
Wu G, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 637(5), 596-601 (2011)