Merck
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Szinonimák:
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.17 (anhydrous basis)
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
75%
form
solid
funkcionális csoport
aldehyde
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)