Fontos dokumentumok
1301404
USP
Guanabenz acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Guanabenz acetate salt, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine acetate salt, WY-8678
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
guanabenz acetate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)N\N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Guanabenz Acetate Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)