09111802
MS-1 cell line
09111802, human skin, mesothelioma. Loose aggregates with irregular outline, no central necrosis.
Szinonimák:
MS1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MS-1 cell line,
biológiai forrás
human skin
Minőségi szint
Forma
liquid
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not determined
morfológia
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
termékek
Cell line is CM2B4/MCV T, AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, chromogranin & NSE. Cell line is negative for for CK7, synaptophysin, LCA TTF-1, vimentin and CD99,
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,14
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)