agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
技術
titration: suitable
pH值
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
應用
liquid formulation
pharmaceutical
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
Titriplex® III(EDTA,二硝基四乙酸二钠盐)是一种常用的螯合剂。由于能与二价金属阳离子形成复合物,可以抑制需要这种阳离子的各种酶的活性。它广泛用于制药制剂和化妆品的抗氧化剂,并可增强防腐剂的功能。与标准EDTA相比,二钠盐在水中的溶解度更高。
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
其他說明
消除结晶水:110℃
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2