主要文件
1.05217
Supelco
乙二胺四乙酸二铵铜溶液
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
别名:
铜二铵EDTA溶液;乙二胺四乙酸二铵铜盐溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
9.7-10.3 ( in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
分析说明
检测(铜):0.098-0.102 mol/l
PH值:9.7-10.3
不含EDTA:符合
游离铜:符合
法律信息
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2