文件
1.08446
Supelco
Titriplex® III溶液
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
别名:
EDTA solution ; Ethylenediaminetetraacetic acid solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® III溶液, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.01 M
技術
titration: suitable
pH值
7.8 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
对于1000 ml,c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
分析報告
稀释至1 L后的浓度: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.01 mol/l物质的量浓度0.01000 mol/l该溶液的浓度用锌标准容量(货号1.02409)测定。20°C条件下确定的滴度为1.000,扩展的测量不确定度为 ± 0.004(k = 2,覆盖因子为95%的覆盖率)。认证值可通过体积标准碘酸钾追溯至原始标准品NIST SRM 136f(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2