Merck
DomůKultura savčích buněkŘešení problémů s buněčnou smrtí v buněčných kulturách
Řešení problémů s buněčnou smrtí v buněčných kulturách
Buněčná smrt: přehled
Není snad nic více frustrujícího pro kultivátora buněk než vyjmout misku z inkubátoru a zjistit, že je plná mrtvých buněk. Přijít problému na kloub může být velmi náročné a zdlouhavé, ale s pečlivostí a správným vedením záznamů lze smrt buněk v kultuře diagnostikovat a předejít jí.
Buněčná smrt se vyskytuje především ve dvou formách: pasivní a programovaná. Pasivní buněčná smrt neboli nekróza je proces nezávislý na ATP, který je výsledkem náhlého a silného stresu prostředí, který vede k otoku buněk a nakonec k jejich lýze. Naproti tomu programovaná buněčná smrt je závislá na ATP. Jedna z forem - apoptóza - může být spuštěna zvenčí nebo zevnitř a vede ke zmenšení buňky, zvýšení koncentrace cytosolického Ca2+ a k odkrvení membrány. Další forma programované buněčné smrti -autofagie - je proces, který za normálních okolností podporuje přežití buněk tím, že degraduje a recykluje buněčné složky prostřednictvím lysozomálního systému buňky. Za extrémních stresových podmínek však může autofagie vést k buněčné smrti a je charakterizována přítomností vezikul, která zahrnuje mitochondrie, endoplazmatické retikulum a ribozomy a poté je dopravuje do lyzozomálního systému. Nedávný výzkum naznačuje, že apoptóza a nekróza jsou dva extrémy mezi až deseti nebo více různými formami buněčné smrti a že mezi těmito dvěma procesy existuje značná vzájemná interakce.
Fáze růstu buněk
Obrázek 1.Dvojité barvení živých a mrtvých buněk.
Tolik možností, jak jít dál:   Může být hlavním mechanismem potlačování nádorů.
Apoptóza, vnější: programovaná buněčná smrt vyvolaná extracelulárními signály, které začínají ligací transmembránových receptorů, včetně FAS
Apoptóza, vnitřní: programovaná buněčná smrt, která může, ale nemusí být závislá na kaspáze, charakterizovaná změněným potenciálem mitochondriální membrány
Autofágní buněčná smrt: cytoplazmatická vakuolizace s nerozlišujícím katabolismem cytoplazmatického obsahu
Ferroptóza: Na železe závislá, neapoptotická, oxidativní buněčná smrt, vyvolaná vychytáváním cysteinu
Nekroptóza: programovaná forma nekrózy, charakterizovaná signalizací TNFR1 prostřednictvím RIP1, kdy je inhibována kaspáza-8
Nekróza: předčasná buněčná smrt, často v důsledku infekce nebo poranění
Parthanatos: vyčerpání ATP a NAD+ nadměrnou aktivitou polymerázy
Částečná demolice/kornifikace: trvalá změna struktury a funkce buňky, obvykle závislá na kaspáze. Příklady zahrnují enukleaci erytrocytů, tvorbu vláken čočky a keratinizaci kožních buněk.
Pyroptóza: apoptóza zprostředkovaná kaspázou-1 pozorovaná za zánětlivých podmínek - zodpovědná za úbytek T buněk u HIV/AIDS
Druhotná nekróza: nekróza, která vzniká jako následek apoptózy, často pozorovaná v buněčných kulturách
Přístup k buněčné smrti a její řešení
Pečlivé mikroskopické vyšetření kultivačních nádob může odhalit zjevnou buněčnou smrt charakterizovanou buněčnou kranací, krvácením a zbytky, které se zčásti skládají z buněčných "duchů" nebo membránových zbytků. Pro jemnější případy existuje řada testů dostupných pro posouzení buněčné smrti v kulturách. Snad nejdostupnější z nich je trypanová modř vylučovací test který je založen na principu, že zdravé buňky s neporušenými membránami vyloučí barvivo, a rychle se provádí na oddělených nebo suspenzních buňkách pomocí nbsp;hemacytometremK rozlišení a kvantifikaci živých buněk lze použít testy živosti -. Tyto testy hodnotí životaschopnost buněk měřením buněčných funkcí, jako je aktivita enzymů, produkce ATP, funkce plazmatické membrány a adherence buněk.
Počítání buněk pomocí hemocitometru a trypanové modři
Obrázek 2.Počítání buněk pomocí hemocitometru a trypanové modři.
Kořen / příčinaŘešení
Po rozmrazení ze zásoby není/je málo životaschopných buněk
Zásobní kultura byla nekvalitníUjistěte se, že výchozí kultura použitá k vytvoření zásoby byla řádně identifikována a je zdravá, bez mikrobiální kontaminace a v pozdní logaritmické fázi růstu (ale ne 100% konfluentní). Buňky sklízejte šetrně, aby nedošlo k jejich poškození.
Zásoby byly nesprávně skladoványZásoby by měly být vždy skladovány při teplotě nižší než -130 °C, ideálně v tekutém dusíku, aby byla zajištěna maximální životaschopnost. Skladování v parní fázi nad kapalným dusíkem je vhodnější než skladování v samotné kapalině kvůli riziku výbuchu lahvičky při rozmrazování, pokud by do lahvičky unikl kapalný dusík.
Sklad byl rozmrazen nesprávněPři rozmrazování buněk postupujte podle protokolu doporučeného dodavatelem. Obecně platí, že buňky by měly být rozmrazovány rychle. Používejte předem ohřátá média. Média obsahující kryoprotektivum odstraňte co nejdříve, abyste zabránili snížení životaschopnosti. Zajistěte, aby se s buňkami zacházelo opatrně. Nevířte ani neodstřeďujte při vysokých rychlostech, protože buňky jsou po kryokonzervaci obzvláště náchylné k poškození.    
Slabá přilnavost buněk po rozmrazení ze zásoby nebo pasážováníSeznam možných příčin oddělování buněk naleznete zde
Úmrtí buněk v dříve zdravé kultuře
Buňky byly pasážovány příliš mnohokrátZískejte novou zásobu buněk, která byla subkultivována méněkrát.  
Kolísání teploty v inkubátoruRučně zkontrolujte teplotu v inkubátoru nezávislým teploměrem. Protože i několik minut vysoké teploty může vést k odumření buněk, zaznamenávejte teplotu v průběhu času.
CO2 je kontaminován cytotoxickými složkamiPoužívejte COvhodný pro buněčné kultury.
Hladiny COneodpovídají tomu, co potřebuje pufrovací systém na bázi hydrogenuhličitanů v použitém médiu, což vede k nedostatečné kontrole pHUjistěte se, že hladiny CO v inkubátoru odpovídají hodnotám, které vyžaduje pufrovací systém. Obecně platí, že čím vyšší je hladina hydrogenuhličitanu v pufru, tím vyšší je koncentrace CO2 potřebná.
Mikrobiální kontaminaceViz Kontaminace buněk kde naleznete rozsáhlý seznam způsobů, jak mikrobiální kontaminaci předcházet a jak ji eliminovat. Všimněte si, že zatímco na vině mohou být plísně, viry a mnoho typů bakterií, kontaminace mykoplasmou způsobuje smrt buněk jen zřídka.
Vystavení kultur fluorescenčnímu světlu způsobuje, že složky média citlivé na světlo (riboflavin, tryptofan a HEPES) se přeměňují na cytotoxické volné radikály a H<2O2Uskladněte buňky a média ve tmě mimo dosah fluorescenčního světla.
Buňky se staly příliš srostlýmiK odumírání buněk dochází při přeplnění kultur. Buňky propouštějte až v pozdní logaritmické fázi růstu; nedovolte, aby konfluence překročila 80 %. 
Média, séra, pufry atd. jsou nekvalitní nebo nesprávně složené.  Stávající činidla vyhoďte a použijte nové šarže. Pokud po použití nových činidel dojde k odumření buněk, identifikujte případné podezřelé šarže. Před zavedením do cenných nebo nenahraditelných kultur otestujte všechny nové šarže činidel v kultuře.  
Tabulka 1.Běžné příčiny odumírání buněk a řešení pro udržení životaschopných kultur
Odkazy
1.
Krampe B, Al-Rubeai M. 2010. Cell death in mammalian cell culture: molecular mechanisms and cell line engineering strategies. Cytotechnology. 62(3):175-188. https://doi.org/10.1007/s10616-010-9274-0
2.
Cummings BS, Wills LP, Schnellmann RG. 2012. Measurement of Cell Death in Mammalian Cells. Current Protocols in Pharmacology. 56(1):12.8.1-12.8.24. https://doi.org/10.1002/0471141755.ph1208s56
3.
Méry B, Guy J, Vallard A, Espenel S, Ardail D, Rodriguez-Lafrasse C, Rancoule C, Magné N. 2017. In Vitro Cell Death Determination for Drug Discovery: A Landscape Review of Real Issues. Journal of Cell Death. 10117967071769125. https://doi.org/10.1177/1179670717691251
4.
Fundamental Techniques in Cell Culture: Laboratory Handbook. . 3rd Edition. ECACC and Sigma Aldrich®
5.
ATCC Animal Cell Culture Guide: Tips and Techniques for Continuous Cell Lines..
6.
Ryan, JA.. Corning Guide for Identifying and Correcting Common Cell Growth Problems..
7.
Cryogenic Storage of Animal Cells. ATCC. Tech Bulletin No. 3..
8.
Primary Cell Culture. Sigma Aldrich®.