MISEPTC0N
MilliSentials Aliquoting Pipette Controller
Synonyma:
Aliquoting Pipette Controller
About This Item
Doporučené produkty
L × W × H
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
volume
0.5 - 5 mL
weight
385 g
battery power
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
compatibility
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
General description
Accessories Included-
- Wall Mount
- 0.22 μm replaceable nozzle filter
- Power cord
Application
- Cell culture
- Dispensing media
- Filling plates, tubes, cryovials
Features and Benefits
- Built in aliquoting capability automatically dispenses accurate aliquots between 0.5-5.0 mL at the touch of a button
- Touch sensitive aspirate and dispense buttons allow precise control
- Ergonomic design reduces hand strain
Sortimentní položky
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Související obsah
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
Zjednodušená, ergonomická řešení základního laboratorního vybavení pro manipulaci, označování, pipetování, alikvotování a homogenizaci vzorků ve výzkumných laboratořích.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.
Náš široký sortiment nejdůvěryhodnějších nástrojů pro kultivaci buněk zahrnuje přísně kontrolované FBS, zavedené složení médií a sterilní laboratorní nádobí. Špičkové techniky využívající kmenové buňky a 3D matrice umožňují organoidy, hydrogely, kultivační lešení a bioinks pro 3D bioprinting.