Merck
DomůŘešení problémů s buněčnými kulturamiPrůvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury
Průvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury
Antibiotika se běžně používají v buněčných kulturách k prevenci kontaminace, udržení aseptických podmínek nebo k selekci buněk obsahujících genetické modifikace. Použití antibiotik může minimalizovat ztráty buněčných linií a buněčných kultur, šetřit čas a zachovávat cenné zdroje. Správný výběr antibiotik závisí na typu buněk i na tom, jakým kontaminantům se snažíte zabránit. Selektivní antibiotika pro vytváření stabilních buněčných linií nebo jiných rekombinantních kultur by měla být vybírána na základě genu rezistence vůči antibiotikům nebo selektivního markeru. Níže uvedené tabulky mohou sloužit jako vodítko pro výběr antibiotik pro potřeby vašich buněčných kultur.
Antibiotika pro kultury savčích buněk
† = účinný proti většině druhů
‡ = účinný proti některým druhům.
Antibiotika pro kultury rostlinných buněk
† = účinný proti většině druhů
‡ = účinný proti některým druhům
1Klíč k použití: CC = kalusová kultura; PR = regenerace rostlin; EC = kultura kotyledonu, hypokotylu nebo listových disků; TS = selekce transformantů
; SE = somatická embryogeneze; SSC = kmenová selekční kultura; PC = protoplastová kultura; TEC = explantátová kultura hlíz;
STM = mikropropagace špiček výhonů
Antibiotické selekční látky pro buněčné kultury