Merck
DomůBuněčné testyTesty buněčné migrace a invaze
Testy buněčné migrace a invaze
The Boyden Chamber Assay
Cell Migration Assays
Cell Invasion Assays
Microfluidic Migration Device
Mikrofluidní migrační zařízení
In Vitro
 Scratch Assay
Proteiny ECM
Reference
Metastázy jsou kumulativním výsledkem mnohočetných změn v nádorové buňky a jejich mikroprostředí, které umožňuje buněčnou migraci a invazi do zdravé hostitelské tkáně. Když se proliferující neoplastické buňky snaží uniknout z místa primárního nádoru, musí dojít k lokální adhezi buněk a invazi do okolní tkáně1. Než proniknou endotelem cév a získají přístup do krevního řečiště, musí nádorové buňky proniknout do místních tkání degradací bílkovinných složek ECM a nakonec překonat bazální membránu2. Jakmile se tyto buňky dostanou do oběhu, mohou vytvářet metastatické kolonie na sekundárních místech.
Metastazování nádorů je vícestupňový proces zahrnující adhezi nádorových buněk, jejich migraci a invazi do sousedních tkání a cév.
Obrázek 1.Metastazování nádorů je vícestupňový proces zahrnující adhezi nádorových buněk, jejich migraci a invazi do sousedních tkání a cév.
The Boyden Chamber Assay
Nejrozšířenější technikou buněčné migrace je Boyden Chamber Assay3. Klasický systém transwellových migračních testů využívá dutou plastovou komůrku, která je na jednom konci uzavřena porézní membránou. Tato komůrka je zavěšena nad větší jamkou, která může obsahovat médium a/nebo chemoatraktanty. Buňky se umístí dovnitř komory a nechají se migrovat přes póry na druhou stranu membrány. Migrující buňky se poté obarví a spočítají.
 Protokol o zkoušce v Boydenově komoře
Obrázek 2.Protokol o zkoušce v Boydenově komoře. Buňky mohou migrovat přes buněčnou monovrstvu nebo směs proteinů ECM, které byly nasazeny na polopropustnou membránovou vložku buněčné kultury s chemoatraktanty přidanými pod membránu. Migrované buňky lze poté kvantifikovat obarvením buněk barvivy DNA, jako jsou Calcein-AM nebo CyQUANT GR Dyes.
Sady pro buněčnou migraci a invazi
Sada QCM™ společnosti Millipore. pro buněčnou migraci a invazi poskytují rychlý a účinný systém pro kvantitativní stanovení různých faktorů ovlivňujících buněčnou migraci, adhezi a invazi, včetně screeningu farmakologických látek, hodnocení integrinů, chemoatraktantů nebo jiných adhezních receptorů zodpovědných za buněčnou migraci. Tyto soupravy poskytují výzkumníkům konzistentní výsledky již více než deset let a byly publikovány ve více než 4000 publikacích.
Buněčné migrační testy: Umožňuje pohodlnou a citlivou kvantifikaci in vitro migrace buněk směrem k chemickému koncentračnímu gradientu (chemotaxe) nebo gradientu proteinů ECM (haptotaxe).
Buněčné invazivní testy: Umožňují pohodlnou a citlivou kvantifikaci in vitro buněčné invaze přes bazální membránu s proteinem ECM nebo vrstvu buněk, jako jsou endotelové buňky.
Jak vybrat vhodnou velikost pórů pro vaše buňky:
  • 3 μm velikost pórů je vhodná pro migraci leukocytů nebo lymfocytů.
  • 5 μm velikost pórů je vhodná pro podskupinu fibroblastových buněk nebo nádorových buněk, jako jsou buňky NIH-3T3 a MDA-MAB 231.
  • Výběr velikosti pórů je možný pouze v případě, že buňka proniká do buňky. Vhodná také pro monocyty a makrofágy.
  • Velikost pórů 8 μm je vhodná pro většinu typů buněk. Tato velikost pórů podporuje optimální migraci většiny epiteliálních a fibroblastových buněk. Poznámka - velikost pórů 8 μm není vhodná pro experimenty s migrací lymfocytů.
Cell Migration Assays
 Cell Invasion Assays
Mikrofluidní migrační zařízení
Souprava pro mikromigrační testy Millicell® µ-Migration Assay Kit překonává omezení tradičních vícejamkových migračních testů. Inovativní konstrukce sklíčka µ-Migration Slide podporuje stabilní koncentrační gradient generovaný difuzí, který je konzistentně lineární a trvá déle než 48 hodin. Sklíčko µ-Migration Slide je vyrobeno z plastu s vysokými optickými vlastnostmi podobnými vlastnostem skla a je speciálně navrženo pro video mikroskopické testy. V určitých časových intervalech lze pořizovat snímky pozorovací oblasti, což umožňuje sledování a kvantitativní měření migrace buněk v reálném čase.
Migrace buněk HT1080 v přímém přenosu
Obrázek 3.Migrace buněk HT1080 v přímém přenosu. Vliv koncentrace séra (0 % nebo 10 %) na sklon buněk HT1080 k migraci na povrchu pokrytém kolagenem. Výsledky ukazují, že většina buněk směřuje svou migraci k 10% gradientu FCS (černá barva).
In Vitro Scratch Assay
Scratch Assay je oblíbená metoda pro studium migrace buněk4. Rozšíření této techniky se však ukázalo jako náročné, což ztěžuje biochemickou analýzu molekulárních dějů zprostředkujících opravu rány. Test poškrábání Cell Comb™ řeší potřebu jednoduchého nástroje, který by dokázal vytvářet vícenásobné poškrábání ran s vyšší výkonností.
Přečtěte si naši aplikační poznámku v časopise Nature
Test in vitro na škrábání
Pomocí testu škrábání CellComb byly monovrstvy buněk NIH3T3 poškrábány/poraněny jednosměrně (vlevo) nebo obousměrně (vpravo).
Obrázek 4.Pomocí testu škrábání CellComb byly monovrstvy buněk NIH3T3 poškrábány/poraněny jednosměrně (vlevo) nebo obousměrně (vpravo). V průběhu času migrující buňky vyplní poškrábané úseky a kvantifikují se pomocí jednoduchého počítání buněk. Pomocí testu migrace po škrábnutí je možné také zobrazovat migrující buňky v přímém přenosu.
Bílkoviny ECM
Bílkoviny extracelulární matrix (ECM) jsou produkovány intracelulárně a následně vylučovány do okolního buněčného prostředí, přičemž aktivně regulují rozmanitou škálu buněčných funkcí včetně buněčné adheze, diferenciace, proliferace, migrace, invaze a přežití. Hlavním účelem ECM v kulturách in vitro je podpora buněčné adheze při zachování životaschopnosti buněk a maximalizace jejich proliferace pro následné buněčné aplikace.
Odkazy
1.
Friedl P, Alexander S. 2011. Cancer Invasion and the Microenvironment: Plasticity and Reciprocity. Cell. 147(5):992-1009. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.11.016
2.
Lu P, Takai K, Weaver VM, Werb Z. 2011. Extracellular Matrix Degradation and Remodeling in Development and Disease. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 3(12):a005058-a005058. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a005058
3.
Chen H. Boyden Chamber Assay.015-022. https://doi.org/10.1385/1-59259-860-9:015
4.
Liang C, Park AY, Guan J. 2007. In vitro scratch assay: a convenient and inexpensive method for analysis of cell migration in vitro. Nat Protoc. 2(2):329-333. https://doi.org/10.1038/nprot.2007.30