311383
Arsenic(III) oxide
ACS reagent (primary standard)
Synonyma:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent (primary standard)
vapor pressure
0 hPa ( 66 °C)
assay
99.95-100.05%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
ign. residue
≤0.02%
solubility
dilute HCl: insoluble ≤0.01%
anion traces
S2-: passes test (lim. ~0.001%)
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤0.002%
Sb: ≤0.05%
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the synthesis of arsenic pentafluoride (AsF5) by static fluorination method in a closed system.
- In the preparation of arsenic-doped ZnO films by adding As2O3 to zinc acetate, 2-methoxyethanol, and monoethanolamine by sol-gel spin coating method.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)