Přeskočit na
471356
Methanesulfonic acid
≥99.0%, liquid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
Mesylic acid, MsOH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 770,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 780,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-898-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1446024
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
1 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methanesulfonic acid, ≥99.0%
Quality Segment
vapor density
3.3 (vs air), [3.3 (vs air)] (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
pH range
<1
bp
[167 °C/10 mmHg (lit.)], 167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
density
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Methanesulfonic acid (MSA) is a strong organic acid. The chemical oxidation of dimetyl sulfide in the atmosphere leads to the formation of MSA in large quantities. MSA undergoes biodegradation by forming CO2 and sulphate. It is considered a green acid as it is less toxic and corrosive in comparison to mineral acids.1 The aqueous MSA solution has been considered a model electrolyte for electrochemical processes.
Application
Methanesulfonic acid may be used:
  • As a catalyst to produce linear alkylbenzenes by the addition reaction between long-chain olefins and benzene.
  • To prepare polyaniline (PANI)/graphene composites with enhanced thermal and electrical properties.
  • As a catalyst for the transformation of glucose/xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
471348
description
≥99.0%
description
70 wt. % in H2O
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
solubility
-
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
bp
167 °C/10 mmHg (lit.), [167 °C/10 mmHg (lit.)]
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanesulfonic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
372.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
189 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-75-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the method of synthesis of this? Does it start with methane sulfonyl chloride?
    1 answer
    1. Methods of preparation for this product are considered proprietary.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review