Přeskočit na
S7400
Sodium (meta)arsenite
≥90%
Synonyma:
Arsenenous acid sodium salt, Arsenic sodium oxide, Arsenite sodium, Sodium arsenic oxide, sodium arsenite, Sodium dioxoarsenate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 570,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaAsO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-070-5
MDL number:
3 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90%
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
solubility
H2O: 10%, clear to turbid
SMILES string
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium (meta) arsenite can be used as a precursor in the synthesis of nano sized arsenic imprinted polymer which is used as a sensor in the determination of arsenic(As3+).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
27274413404S9663
description
≥90%
description
97%
description
technical
description
ACS reagent, ≥98%
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: arsenic
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
assay
≥90%
assay
97%
assay
-
assay
98.0-102.0%, ≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 10%, clear to turbid
solubility
-
solubility
-
solubility
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7784-46-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?