Merck
200077
Arsenic(III) chloride
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Arsenic trichloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
AsCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.28
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-059-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: arsenic
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
InChI key
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) chloride can be used as a precursor to synthesize As-based nanocrystal alloys for thermoelectric materials and biarsenical ligands protein labeling.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7784-34-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)