Vybrat velikost
841,00 Kč
1 130,00 Kč
841,00 Kč
O této položce
Přeskočit na
grade
certified reference material
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L As in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Související kategorie
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade certified reference material | grade - | grade analytical standard | grade certified reference material |
| format single component solution | format - | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line - | product line Titrisol® | product line Certipur® |
| concentration 1000 mg/L As in 0.5 M HNO3 | concentration - | concentration 1000 mg As in H2O | concentration 1000 mg/L As in 2-3% HNO3 ( ) |
| application(s) industrial qc | application(s) - | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7778-39-4
7778-39-4
7778-39-4
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.