Merck
17971
Arsenic(III) oxide
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonyma:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
As2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.84
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38080102
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
215-481-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) oxide is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are carried out using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Search & download your certificate here.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
The reference material is to be used as a reductometric standard for titer determinations in redox titrations.
Features and Benefits
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST standard reference material
  • Offers accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
Exact concentration, expiry date and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenic(III) oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)