Přejít k obsahu
202673
Arsenic(III) oxide
99.995% trace metals basis, powder
Synonyma:
ATO, Diarsenic trioxide;, Arsenic trioxide, Arsenous acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
As2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.84
UNSPSC Code:
12161600
eCl@ss:
38080102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-481-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Arsenic(III) oxide, 99.995% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) oxide (ATO) is an inorganic form of arsenic that is used as a therapeutic compound for treating patients with acute promyelocytic leukemia (APL). Many drug-delivery methods are currently being developed using nanotechnology to overcome its poor bioavailability due to rapid clearance from blood.
Application
  • Electrochemical detection applications: A study on La-based perovskites incorporated with functionalized carbon nanofibers highlights the use of arsenic trioxide for the electrochemical detection of roxarsone in water and food samples, providing a method to improve safety and environmental monitoring (John Felix MA et al., 2024).
  • Antiproliferative effects in cancer research: Research demonstrates the inhibitory effects of arsenic trioxide, combined with metformin, on KG1a cell proliferation, suggesting its potential utility in developing antineoplastic strategies (Huang-Li WH et al., 2024).
  • Environmental remediation: A review on manganese oxide-based materials for arsenic removal discusses the application of arsenic trioxide in environmental remediation, focusing on the effectiveness and advancements in arsenic decontamination technologies (Younas M et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenic(III) oxide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Cílové orgány
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)