A1010
Arsenic(III) oxide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyma:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
0 hPa ( 66 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
powder
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)