Merck
A6756
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
≥98.0%
Synonyma:
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HAsO4 · 7H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
pH
8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium arsenate dibasic heptahydrate (As(V)) is an arsenic compound.
Application
Sodium arsenate dibasic heptahydrate may be used as a reference standard for the quantification of arsenic compounds in rice- and seafood-based samples by ion chromatography-inductively coupled plasma/ mass spectrometry. The samples for analysis were prepared by ultrasonic-assisted enzymatic extraction (UAEE).
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10048-95-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)