34390
1-Naphthylamine
analytical standard
Synonyma:
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended products
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)