N9005
1-Naphthylamine
97%
Synonyma:
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
solid
color
light tan to purple
bp
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It can also be used as a starting material to synthesize:
- [(S)-HY-Phos], a novel chiral phosphine-phosphoramidite ligand for use in rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of various functionalized olefins.
- N-(naphthalen-1-yl)picolinamide.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?