Přeskočit na
D1878
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Powder, BioReagent
Synonyma:
2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt, 2,6-Dichlorobenzenone-indophenol sodium salt, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate, DCIP, DPIP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 810,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H6Cl2NNaO2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
210-640-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641229
2 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, suitable for vitamin C determination, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
suitability
suitable for vitamin C determination
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
General description
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Application
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. 2,6-Dichloroindophenol (DCIP) may be used in the following studies:
  • As redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for enzymatic activity of glucose oxidase (GOx).
  • To compose UVB specific dosimeter.[1]
  • Quantification of vitamin C (L-ascorbic acid) in fruit juices.
  • As substrate in NQO1 assay to investigate the liver cytosolic NQO1 activity spectrophotometrically.[2]
  • Mitochondrial succinate CoQ oxidoreductase (complex II) activity assay.[3]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
119814B1125211761
suitability
suitable for vitamin C determination
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Other than use as a reagent for determination of Vitamin C, are there other reported uses of Product D1878, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate?
    1 answer
    1. Yes. Conn's Biological Stains indicates Dichloroindophenol sodium salt has been used as an electron receptor, for use in demonstrating NADPH diaphorase and to stain glutathione reductase electrophoresis gels.
      Helpful?
  2. Are the absorbance maxima and the extinction coefficients available for Product D1878, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate?
    1 answer
    1. Our Analytical Department has run absorbance spectra on many lots of D1878. Using 0.1 M phosphate buffer, pH 8.3 as the solvent, absorbance maxima in the range of 600-605 nm and a mM extinction coefficient of 18.0-19.7 have been reported.
      Helpful?
  3. Has Sigma Aldrich performed solution stability studies for Product D1878, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate?
    1 answer
    1. No. Unfortunately, we have not performed solution stability studies on this product.
      Helpful?
  4. Are there published references for Dichloroindophenol sodium salt being used for the determination of Vitamin C?
    1 answer
    1. Yes. Please see: W. Horowitz ed. Official Methods of Analysis of the AOAC Washington D.C. , 777, (1970) and  K. Hiromi et al., Anal. Biochem. 101, 421, (1980).
      Helpful?
  5. Has Product D1878, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, been used as a pH or redox indicator?
    1 answer
    1. Yes. Conn's Biological Stains indicates Dichloroindophenol sodium salt in acid is  red and blue in alkali. The product is colorless when reduced.
      Helpful?
  6. Are there substances known to interfere in Vitamin C determination?
    1 answer
    1. Yes. Interfering substances are ferrous, stannous, and cuprous sulfite or thiosulfate ions, and SO2.
      Helpful?
  7. What is the solubility for Product D1878, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate?
    1 answer
    1. During quality control testing, Sigma Aldrich tests solubility at 10 mg/mL in water.  Conn's Biological Stains, 10th Edition states that dichloroindophenol sodium salt is soluble up to 3% in water and up to 2% in ethanol.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.