Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 910,00 Kč |
O této položce
1 910,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
842 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
InChI key
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as an analytical reference standard for the determination of 4-aminobiphenyl in:
- Particulate phase mainstream cigarette smoke samples by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled to MS equipped with selected ion monitoring (SIM) mode of detection as well as simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS with SIM detection.
- Environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction (HF-LPME) and microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC).
- Indoor and outdoor air samples by GC-MS.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥96.5% (GC) | description ≥98% | description 97% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobiphenyl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
92-67-1
92-67-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?