Merck
E1501
Benzocaine
≥99% (HPLC)
Synonyma:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.19
UNSPSC Code:
51271900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-303-5
Beilstein/REAXYS Number:
638434
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzocaine is a topical anesthetic. It functions as an appetite suppressant and smoke inhibitor. Benzocaine is used to treat pruritus, burns and cold. It is associated with allergic contact dermatitis.
Application
Benzocaine has been used as an anesthetic in cerebrospinal fluid (CSF) flow analysis. It also has been used as an anesthetic in fishes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzocaine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)