Merck
N7632
N-Nitrosodiethanolamine
Synonyma:
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.13
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1762620
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
impurities
≤10% Isopropanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Changes in levels of N-nitrosamine formed from amine-containing compounds during chloramination via photocatalytic pretreatment with immobilized TiO(2): Effect of source water and pH.: In this study, NDELA is used as a standard to examine how the formation of nitrosamines, such as N-Nitrosodiethanolamine, is affected by different water sources and pH levels during water treatment processes (Seid et al., 2022).
  • Monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in toy-slime and putty in the Netherlands.: This research focuses on the presence of N-Nitrosodiethanolamine in children′s toys, providing important data for consumer safety and regulatory standards (Braver et al., 2021).
  • On-line solid phase extraction-ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the determination of N-nitrosodiethanolamine in baby shampoo.: Highlights the usage of N-Nitrosodiethanolamine as an analytical standard in application of advanced chromatographic techniques for detecting harmful substances in consumer products, ensuring product safety and regulatory compliance (Tada et al., 2021).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethanolamine
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
52.9 °F
flash_point_c
11.6 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1116-54-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)