Hlavní dokumenty
1.08774
Supelco
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Synonyma:
Zinc
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
assay:
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
form:
powder
vapor pressure
1.33 hPa ( 487 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
form
powder
autoignition temp.
460 °C
impurities
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp
420 °C
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800‑2700 kg/m3
cation traces
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 8
1 of 8
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500&#160;g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, purity 99.9%
GF03217823
Zinc
Zinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
Zinc
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
Zinc granular, 20-30&#160;mesh, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc granular, 30-100&#160;mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc metal NIST&#174; SRM 683
NIST683
Zinc metal