Merck
31653
Zinc
greener alternative
ACS reagent grade, ≥99.9%, granular, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonyma:
Zn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101719
EC Number:
231-175-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zinc, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9%
form
granular
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Sn: ≤10 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Zinc can be used in the preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)