Merck
GF03217823
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonyma:
ZN006040
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
MDL number:
eCl@ss:
38150401
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 032-178-23
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
weight
200 g
max. part. size
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)