Key Documents
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Synonyma:
Zinc
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (complexometric)
form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 7
1 of 7
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
Zinc
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc
Zinc metal NIST® SRM 683
NIST683
Zinc metal
Zinc shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
402583
Zinc
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc