748617
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
S-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-5-13C,4,4,5,5-d4
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BRCPYFOBSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c