Přejít k obsahu
688436
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3D3H4NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.11
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
powder
mass shift
M+3
SMILES string
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)