Merck
608033
L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6,15N4 hydrochlordie, 13C and 15N Labeled ARG, 13C and 15N Labeled arginine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H215N13C(15NH)15NH(13CH2)313CH(15NH2)13CO2H · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.59
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32110501
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
composition
L-isomer, 97%
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
Application
Pulsed Stable Isotope labeling of amino acid has been used to study host-cell function, survival, the precise intracellular pathways in protein synthesis of HIV-1 infected human monocytederived macrophages.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)