Merck
SMB00917
Deuterated Amino Acid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyma:
Deuterated Amino Acid Standard Mixture, AA mixture, Amino Acids mixture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
metabolomics
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
The Deuterated Amino Acid Standard Mixture is formulated for use as a concentration standard for high throughput LC/MS or GC-MS metabolomic analysis.
Features and Benefits
  • All deuterated amino acids are dissolved in water and ready to use. Total vial volume of 10 ml.
  • Ready to use deuterated internal standards.
  • Ideal for polar metabolites for HILIC chromatography.
Analyt
Popis
  • Glycine (D5)
  • L-Histidine (D5)
  • L-Serine (2,3,3-D3)
  • L-Alanine (2,3,3,3-D4)
  • L-Isoleucine (D10)
  • L-Threonine (D5)
  • L-Arginine (D7)
  • L-Leucine (D10)
  • L-Tryptophan (D8)
  • L-Asparagine (2,3,3-D3)
  • L-Lysine (D8)
  • L-Tyrosine (D7)
  • L-Aspartic acid (2,3,3-D3)
  • L-Methionine (D8)
  • L-Valine (D8)
  • L-Cystine (3,3,3′,3′-D4)
  • L-Ornithine (5,5-D2)
  • PI-Methyl-L-Histidine (D3)
  • L-Glutamic acid (2,3,3,4,4-D5)
  • L-Phenylalanine (D8)
  • TAU-Methyl-L-Histidine (D3)
  • L-Glutamine (2,3,3,4,4-D5)
  • L-Proline (D7)
  • DL-Homocysteine (3,3,4,4-D4)
Zobrazit všechny (24)
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)