Merck
643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyma:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N13C(NH)NH13CH2(13CH2)213CH(NH2)13CO2H · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.62
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Application
Pulsed Stable Isotope labeling of amino acid has been used to study host-cell function, survival, the precise intracellular pathways in protein synthesis of HIV-1 infected human monocytederived macrophages. Identification of viral proteins from coronavirus infectious bronchitis-infected cells has been achieved with Stable Isotope labeling in conjunction with LC-MS/MS.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)