Přejít k obsahu
486825
L-Leucine-5,5,5-d3
99 atom % D
Synonyma:
SILAC Amino Acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(CD3)CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-LONBSJBQSA-N
General description
L-leucine-5,5,5-d3 is an isotopic analogue of L-leucine.
Application
L-leucine-5,5,5-d3 is used in the quantitative determination of proteins using mass spectrometry and also used in the synthesis of (2S,4R)-(5,5,5-d3)leucine via stereospecific manner.
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine-5,5,5-d3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)