616192
L-Lysine-4,4,5,5-d4 hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-4,4,5,5-d4 hydrochloride, Deuterated Lys, Deuterated lysine
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UGJIAQRQSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?