Merck
776408
L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D7H7N4O2 · HCl
Molekulová hmotnost:
217.71
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+7
SMILES string
NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-AHQNDZJWSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)